Kluczowe dokumenty
AX0151
Supelco
Acetonitrile
≥99.9% (GC), anhydrous, Biosynthesis, OmniSolv®
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
Beilstein:
741857
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352117
Numer indeksu EC:
200-835-2
klasa czystości:
anhydrous
Próba:
≥99.9% (GC)
Zastosowanie:
pharmaceutical
bp:
81-82 °C (lit.)
ciśnienie pary:
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Nazwa produktu
Acetonitrile, anhydrous, Biosynthesis OmniSolv®, ≥99.9% (GC)
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
opis
gradient analysis: <=0.003 at 210nm
linia produktu
OmniSolv®
Próba
≥99.9% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
973 °F
granice wybuchowości
16 %
zanieczyszczenia
≤0.16 μeq/g Titrable base
≤0.20 ppm Free amine (as dimethylamine)
≤0.8 μeq/g Titrable acid
≤10 ppm Water (H2O)
pozostałość po odparowaniu
≤1 ppm
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 2 °C
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤189 nm
absorpcja UV
λ: 189 nm Amax: ≤1.00
λ: 195 nm Amax: ≤0.15
λ: 210 nm Amax: ≤0.03
λ: 230 nm Amax: ≤0.005
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
AX0151P-1 is packaged in poly-coated glass bottles.
anhydrous, Biosynthesis OmniSolv®
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Komentarz do analizy
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidFree amine (as dimethylamine)0.20ppm maxGradient at 210 nm0.003AU maxInfrared SpectrumConforms to standardRefractive index (at 20°C)1.343-1.345Titrable acid0.8µeq/g maxTitrable base0.16µeq/g maxUV Abs. at 189 nm1.00AU maxUV Abs. at 195 nm0.15AU maxUV Abs. at 210 nm0.03AU maxUV Abs. at 230 nm0.005AU maxUV Abs. at 250 nm0.005AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Cut-off189nm maxWater (H2O)10ppm max
Informacje prawne
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup