purified antibody
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 55.73 and 106.26 kDa
observed mol wt ~58 and 110 kDa
oczyszczone przez
(Unpurified)
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... ano6> Ano6(105722)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Mouse thymus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ANO6/TMEM16F in Mouse thymus tissue lysate.
Tested Applicaitons
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ANO6/TMEM16F in Western Blotting applications (Wu, N., et. al. (2020). Cell Rep. 30(4):1129-1140.e5).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1