Kluczowe dokumenty
HPA038958
Sigma-Aldrich
Anti-ANO6 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Anoctamin 6, Anti-DKFZp313M0720, Anti-TMEM16F
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
IHC
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
11
metody:
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
EEDDDDGDIVLENLGQTIVPDLGSLESQHDFRTPEFEEFNGKPDSLFFNDGQRRIDFVLVYEDESRKETNKKGTNEKQRRKRQAYESNLICHGLQLEATRSVLD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANO6(196527)
Powiązane kategorie
Immunogen
anoctamin 6 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Powiązanie
Corresponding Antigen APREST81215
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laura K Schenk et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 38(6), 2452-2463 (2016-06-12)
Background / Aims: TMEM16F is a transmembrane protein from a conserved family of Ca2+-activated proteins, which is highly expressed in several tissues. TMEM16F confers phospholipid scramblase activity and Ca2+-activated electrolyte channel activity. Potentially thereby, TMEM16F is involved in cell cycle
Laura Batti et al.
Cell reports, 15(12), 2608-2615 (2016-06-23)
Neuropathic pain is a widespread chronic pain state that results from injury to the nervous system. Spinal microglia play a causative role in the pathogenesis of neuropathic pain through secretion of growth factors and cytokines. Here, we investigated the contribution
Kate Dunning et al.
International journal of molecular sciences, 22(12) (2021-07-03)
P2X7 receptors (P2X7) are cationic channels involved in many diseases. Following their activation by extracellular ATP, distinct signaling pathways are triggered, which lead to various physiological responses such as the secretion of pro-inflammatory cytokines or the modulation of cell death.
Laura K Schenk et al.
International journal of molecular sciences, 19(6) (2018-06-19)
The Ca2+-activated phospholipid scramblase and ion channel TMEM16F is expressed in podocytes of renal glomeruli. Podocytes are specialized cells that form interdigitating foot processes as an essential component of the glomerular filter. These cells, which participate in generation of the
Yang Zhang et al.
Science advances, 6(19), eaba0310-eaba0310 (2020-06-05)
Cell-cell fusion or syncytialization is fundamental to the reproduction, development, and homeostasis of multicellular organisms. In addition to various cell type-specific fusogenic proteins, cell surface externalization of phosphatidylserine (PS), a universal eat-me signal in apoptotic cells, has been observed in