Kluczowe dokumenty
ABS1022
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko lipazie aktywowanej solami żółciowymi
serum, from rabbit
Synonim(y):
Bile salt-activated lipase, BAL, Bile salt-stimulated lipase, BSSL, Bucelipase, Carboxyl ester lipase, Cholesterol esterase, Pancreatic lysophospholipase, Sterol esterase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEL(1056)
Opis ogólny
Lipaza aktywowana solami żółciowymi (BAL) jest wydzielanym enzymem trawiennym wytwarzanym przez trzustkę, który działa w połączeniu z lipazą trzustkową i kolipazą, umożliwiając trawienie i wykorzystanie trójglicerydów w diecie. BAL ulega również ekspresji w tkankach piersi i, co ciekawe, w eozynofilach. BAL oddziałuje również z galektyną-10 (Charcot-Leyden Crystal), członkiem rodziny galektyn zaangażowanym w proliferację komórek T i aktywność hamowania lizofosfolipazy i uważa się, że odgrywa również rolę w rozwoju eozynofilów.
Immunogen
Odpowiada ludzkiej lipazie aktywowanej solami żółciowymi.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła lipazę aktywowaną solami żółciowymi w komórkach HEK293T (Mark Lowe, University of Pittsburgh).
Anti-Bile salt-activated lipase Antibody | ABS1022 jest przeciwciałem przeciwko lipazie aktywowanej solami żółciowymi do stosowania w Western Blotting, Immunocytochemii.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse pancreas tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Bile salt-activated lipase in 10 µg of mouse pancreas tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~70, 90 i 110 kDa. Można zaobserwować wiele pasm ze względu na różne poziomy glikozylacji (Swan, J.S., et al. (1992). Biochem J. 283:119-122).
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1