Key Documents
AB9842
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Munc-18 (Ser515) Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
ANC18HA, Munc18-1, n-Sec1, nSsec1, NSEC1A, p67, Protein unc-18 homolog 1, Protein unc-18 homolog A, rbSec1, rbSec1A, rbSec1B, Sec1, Syntaxin-binding protein 1, Unc18-1, Unc-18A, Unc-18 homolog, Stxbp1, Unc18a
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer515)
informacje o genach
Specyficzność
Munc-18, phospho Serine 515. The antibody recognizes a protein of ~65 kDa corresponding to Munc-18, phospho Serine 515 in lysates from rat cortex. Immunolabeling is blocked by the phosphopeptide used as the immunogen but not the corresponding non-phosphopeptide.
The immunogen has 100% homology with human, mouse, non-human primates, bovine, canine, chicken and Xenopus.
Immunogen
Synthetic peptide corresponds to sequence surrounding the phosphoserine 515 site of rat Munc-18.
Zastosowanie
This Anti-phospho-Munc-18 (Ser515) Antibody is validated for use in WB for the detection of phospho-Munc-18 (Ser515).
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2