Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA008209
Sigma-Aldrich
Anti-STXBP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-N-Sec1, Anti-Syntaxin-binding protein 1, Anti-Unc-18 homolog, Anti-Unc-18-1, Anti-Unc-18A, Anti-p67
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
TDSCPDALFNELVKSRAAKVIKTLTEINIAFLPYESQVYSLDSADSFQSFYSPHKAQMKNPILERLAEQIATLCATLKEYPAVRYRGEYKDNALLAQLIQDKLDAYKADDPT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STXBP1(6812)
Opis ogólny
Białko wiążące syntaksynę 1 (STXBP1) należy do rodziny białek Sec1/Munc-18 (SM). Jest to białko wewnątrzkomórkowe obecne w zakończeniach presynaptycznych.
Immunogen
Syntaxin-binding protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko wiążące syntaksynę 1 (STXBP1) jest wymagane do wydzielania neuroprzekaźników i fuzji pęcherzyków w komórkach eukariotycznych. W neuronach białka Mint 1 i 2 wiążą się z STXBP1, tworząc niezbędną maszynerię fuzji pęcherzyków synaptycznych i pomagając w regulowanej egzocytozie. Tworzy również ścisły kompleks z rozpuszczalnym receptorem białka przyłączającego NSF (SNARE) syntaksyną 1, w którym syntaksyna jest utrzymywana w zamkniętej konformacji i dalej stabilizowana w celu utworzenia kompleksów SNARE. Pokazuje to, że STXBP1 umożliwia tworzenie kompleksu między syntaksyną a białkiem Synaptosomal-Associated Protein 25kDa (SNAP-25), które z kolei działa jako akceptor dla synaptobrewiny związanej z pęcherzykami. Wszystkie te działania są niezbędnymi półproduktami na drodze do egzocytozy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71578
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
John Togneri et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(47), 17730-17735 (2006-11-09)
The Sec1/Munc-18 (SM) family of proteins is required for vesicle fusion in eukaryotic cells and has been linked to the membrane-fusion proteins known as soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptors (SNAREs). SM proteins may activate the target-membrane SNARE, syntaxin, for
R Yang et al.
Neuron, 28(2), 375-383 (2001-01-06)
Rasmussen's encephalitis (RE) is a rare disease of the central nervous system characterized by severe epileptic seizures, progressive degeneration of a single cerebral hemisphere, and autoimmunity directed against glutamate receptor subunit, GluR3. We report here the identification of high-titer autoantibodies
Felipe E Zilly et al.
PLoS biology, 4(10), e330-e330 (2006-09-28)
Munc18-1, a protein essential for regulated exocytosis in neurons and neuroendocrine cells, belongs to the family of Sec1/Munc18-like (SM) proteins. In vitro, Munc18-1 forms a tight complex with the SNARE syntaxin 1, in which syntaxin is stabilized in a closed
M Okamoto et al.
European journal of cell biology, 77(3), 161-165 (1998-12-22)
Mint 1 and 2 are proteins that bind to munc18-1, an essential component of the synaptic vesicle fusion machinery, and are detectably expressed only in neurons [Okamoto and Südhof, J. Biol. Chem. 272, 31459-31464 (1997)]. Mint 1 and 2 are