506119
PhosphoDetect Anti-p38 MAP Kinase (pThr¹⁸⁰, pTyr¹⁸²) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, canine, human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
informacje o genach
human ... MAPK14(1432)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry (see comments)
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
UV irradiated HEK293 cells or sorbitol-treated PC12 cells
Inne uwagi
Nakagami, H., et al. 2001. Diabetes50, 1472.
Wilsbacher, J.L., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 16988.
Raingeaud, J., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 7420.
Zervos, A.S., et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 10531.
Han, J., et al. 1994. Science265, 808.
Lee, J.C., et al. 1994. Nature372, 739.
Rouse, J., et al. 1994. Cell78, 1027.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1