Kluczowe dokumenty
AB5716
Sigma-Aldrich
Anti-Hey 2/HRT2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HEY2(23493)
Specyficzność
Recognizes Hey 2 / HRT2, a Helix-loop-helix class of transcription factor.
Immunogen
Synthetic peptide, amino acids 314-330 of human Hey 2 / HRT2.
Zastosowanie
Anti-Hey 2/HRT2 Antibody is an antibody against Hey 2/HRT2 for use in IH.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sameer H Halani et al.
NPJ precision oncology, 2, 24-24 (2018-11-13)
Oligodendrogliomas are diffusely infiltrative gliomas defined by IDH-mutation and co-deletion of 1p/19q. They have highly variable clinical courses, with survivals ranging from 6 months to over 20 years, but little is known regarding the pathways involved with their progression or
Madhumita Basu et al.
JCI insight, 2(20) (2017-10-20)
Birth defects are the leading cause of infant mortality, and they are caused by a combination of genetic and environmental factors. Environmental risk factors may contribute to birth defects in genetically susceptible infants by altering critical molecular pathways during embryogenesis
Expression of HES and HEY genes in infantile hemangiomas.
Adepoju, O; Wong, A; Kitajewski, A; Tong, K; Boscolo, E; Bischoff, J; Kitajewski, J; Wu, JK
Vascular Cell null
Xabier L Aranguren et al.
Journal of cell science, 126(Pt 5), 1164-1175 (2013-01-25)
Endothelial cell (EC) identity is in part genetically predetermined. Transcription factor NR2F2 (also known as chicken ovalbumin upstream promoter transcription factor II, COUP-TFII) plays a key role in EC fate decision making; however, many of the underlying mechanisms remain enigmatic.
Ana-Rita Pedrosa et al.
The Prostate, 76(1), 80-96 (2015-10-01)
The Notch signaling pathway has been implicated in prostate development, maintenance and tumorigenesis by its key role in cell-fate determination, differentiation and proliferation. Therefore, we proposed to analyze Notch family members transcription and expression, including ligands (Dll1, 3, 4 and