Kluczowe dokumenty
AB5663P
Sigma-Aldrich
Anti-Histamine Receptor 4 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
H4R
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
ELISA
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
ELISA: suitable
western blot: suitable
citations:
2
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HRH4(59340)
Specyficzność
Recognizes human Histamine Receptor 4 (HR4). The immunogen shows no significant sequence homology with other histamine receptors.
Immunogen
A 17 amino acid peptide sequence within the cytoplasmic, C-terminus of human HR4 (Oda et al. 2000; Nakamura et al. 2000).
Epitope: C-terminus
Zastosowanie
Anti-Histamine Receptor 4 Antibody, C-terminus detects level of Histamine Receptor 4 & has been published & validated for use in ELISA & WB.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Western blot: 1-10 μg/mL using ECL.
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide per well (Catalog number AG217).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Affinity purified immunoglobulin. Liquid in PBS with 0.1% BSA.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2