WHA185315050
Whatman® quartz QM-H filter discs
white, air sampling, 430 μm thick, 50 ea, 430 μm diam
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® quartz filter, Grade QM-H, circles, diam. 150 mm, pack of 50
Materiały
circles
quartz
Właściwości
binder: no
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 1853-150-50
Średnica
150 mm
grubość
430 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Whatman QM-H from Cytiva is a pure quartz fiber filter for use in testing acidic gases, stacks, flues, and aerosols. Whatman QM-H has low heavy metal content so is well-suited for heavy metals analysis.
Cechy i korzyści
- High stability up to 900°C
- High filtration efficiency
- Binder-free
- Minimal reactivity with biological or chemical components
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)