Kluczowe dokumenty
WHA185309050
Whatman® quartz QM-H filter discs
white, air sampling, 430 μm thick, 50 ea, 90 mm diam
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® quartz filter, Grade QM-H, circles, diam. 90 mm, pack of 50
Materiały
circles
quartz
Właściwości
binder: no
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 1853-090-50
Średnica
90 mm
grubość
430 μm
Opis ogólny
Whatman QM-H from Cytiva is a pure quartz fiber filter for use in testing acidic gases, stacks, flues, and aerosols. Whatman QM-H has low heavy metal content so is well-suited for heavy metals analysis.
Cechy i korzyści
  • High stability up to 900°C
  • High filtration efficiency
  • Binder-free
  • Minimal reactivity with biological or chemical components
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)