Kluczowe dokumenty
WHA1855090
Whatman® QM-C Pre-fired Quartz Filter Paper
silica filter, filter diam. 90 mm, non-sterile, case of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105315
NACRES:
NB.24
Materiały
silica filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
case of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 1855-090
Średnica
90 mm
śr. filtra
90 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bibuła filtracyjna QM-C wykonana w 100% z mikrofibry kwarcowej charakteryzuje się niską zawartością metali śladowych i odpornością na wysoką temperaturę. Doskonale nadaje się do analizy metali ciężkich w pyle zawieszonym i pobierania próbek kwaśnych gazów, kominów, spalin i aerozoli w monitorach powietrza.
  • W 100% czysta mikrofibra kwarcowa, bez spoiwa i organicznych substancji chemicznych.
  • Wstępnie wypalane filtry eliminują etap wypalania, oszczędzając czas w procesie przygotowania.
  • Skuteczność zatrzymywania powietrza = 99,95% przy DOP 0,3 μm.
  • Odporność na temperaturę do 1200°C.
  • Filtr z mikrofibry kwarcowej QM-C o wysokiej czystości stanowi wyzwanie dla analizy metali ciężkich w PM2.5/PM10 i umożliwia klientom generowanie wysokiej jakości danych.
Nadaje się również do analiz chemikaliów organicznych, takich jak PCB i WWA.
Cechy i korzyści
  • W 100% czysta mikrofibra kwarcowa, bez spoiwa i organicznych substancji chemicznych.
  • Wstępnie wypalane filtry eliminują etap wypalania, oszczędzając czas w procesie przygotowania.
  • Skuteczność zatrzymywania powietrza ≥99,95% @ 0,3 µm DOP.
  • Odporność na temperaturę do 1200°C.
  • Raport dotyczący metali dla poszczególnych partii jest dostępny do pobrania na stronie internetowej.
  • Certyfikat zgodności z europejskimi i amerykańskimi normami EPA dotyczącymi analizy metali ciężkich w pyle zawieszonym w powietrzu.
  • Odpowiedni do analiz chemikaliów organicznych, takich jak PCB i WWA.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)