WHA1851150
Whatman® quartz QM-A filter discs 2.2 μm pore size
white, air sampling, 100 ea, 150 mm diam
Synonim(y):
Filtry z włókna kwarcowego
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® QM-A quartz filters, Circles, 150 mm 100/pk
Materiały
circles
quartz membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1851-150
Whatman Article No. 28418552 (US reference)
Średnica
150 mm
wielkość porów
2.2 μm
przydatność
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Grade: QM-A
- Description: Quartz
- Particle Retention in Liquid (μm): 2.2
- Air Flow (s/100 mL/in²): 6.4
- Typical Thickness (μm): 450
- Basis Weight (g/m²): 85
Cechy i korzyści
- Odporność na temperaturę do 800°C
- Bez spoiwa
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)