AB5490-I
Anti-Atrial Natriuretic peptide
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
CDD-ANF, Cardiodilatin, CDD, Cardiodilatin-related peptide, CDP, Prepronatriodilatin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Nppa(230899)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Atrial Natriuretic peptide in rat heart tissue lysate