Kluczowe dokumenty
SAB4200689
Anti-Actin (α-Sarcomeric) antibody, Mouse monoclonal
clone 5C5, hybridoma cell culture supernatant
Synonim(y):
Actin alpha sarcomeric/skeletal, a-SCA, alpha-SCA, alpha-sarcomeric actin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5C5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~42 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, chicken, bovine, mouse, guinea pig, rabbit, human, planaria(flatworm), fish, Xenopus
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: 1:500-1:1000 using rat heart tissue extracts
immunofluorescence: 1:500-1000 using human HeLa cells.
immunohistochemistry: 1:500 using formalin-fixed, paraffin-embedded human tongue sections and Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system.
izotyp
IgM
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTA2(59)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- indirect immunofluorescence staining
- immunohistochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunofluorescence
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)