Kluczowe dokumenty
SAB1410846
Sigma-Aldrich
Anti-NPPB antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BNP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 14.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPPB(4879)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny peptydów natriuretycznych i koduje wydzielane białko, które działa jak hormon sercowy. Białko ulega dwóm rozszczepieniom, jednemu w komórce i drugiemu po wydzieleniu do krwi. Działanie biologiczne białka obejmuje natriurezę, diurezę, wazorelaksację, hamowanie wydzielania reniny i aldosteronu oraz kluczową rolę w homeostazie układu sercowo-naczyniowego. Wysokie stężenie tego białka we krwi wskazuje na niewydolność serca. Mutacje w tym genie są związane z osteoporozą pomenopauzalną. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NPPB (NP_002512.1, 1 a.a. ~ 134 a.a.) białko ludzkie pełnej długości.
Sekwencja
MDPQTAPSRALLLLFLHLAFLGGRSHPLGSPGSASDLETSGLQEQRNHLQGKLSELQVEQTSLEPLQESPRPTGVWKSREVATEGIRGHRKMVLYTLRAPRSPKMVQGSGCFGRKMDRISSSSGLGCKVLRRH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)