Kluczowe dokumenty
SAB5700150
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PNPPAwytwarzane u królika
Synonim(y):
ANF, ANP, ATFB6, ATRST2, CDD, CDD-ANF, CDP, NPPA, PND
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
16
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1.48 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPPA(4878)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny peptydów natriuretycznych. Peptydy natriuretyczne biorą udział w kontroli objętości płynu pozakomórkowego i homeostazy elektrolitowej. Białko to jest syntetyzowane jako duży prekursor (zawierający peptyd sygnałowy), który jest przetwarzany w celu uwolnienia peptydu z N-końca z podobieństwem do wazoaktywnego peptydu, kardiodilatyny i innego peptydu z C-końca o aktywności natriuretyczno-moczopędnej. Mutacje w tym genie są związane z rodzinnym migotaniem przedsionków typu 6. Gen ten znajduje się w sąsiedztwie innego członka rodziny peptydów natriuretycznych na chromosomie 1.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 26-151 ludzkiego NPPA (NP_006163.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700150-100UL4065265168953