AB16530
Przeciwciało anty-BAFF, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
TALL-1, THANK, BLyS
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFSF13B(10673)
mouse ... Tnfsf13B(24099)
rat ... Tnfsf13B(498666)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2