Kluczowe dokumenty
AB2290
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MAP-2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
microtubule-associated protein 2, MAP2, MAP 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Białko związane z mikrotubulami 2 (UniProt: P15146; znane również jako MAP-2) jest kodowane przez gen Map2 (znany również jako Mtap2) (Gene ID: 25595) u szczura. MAP-2 należy do rodziny termostabilnych białek związanych z mikrotubulami. Jest to obfite białko cytoszkieletu neuronów, które wiąże się z tubuliną i stabilizuje mikrotubule przed depolimeryzacją. Ma również działanie usztywniające mikrotubule. Wykazano, że MAP-2 jest niezbędny do rozwoju i utrzymania morfologii neuronów. W neuronach zidentyfikowano trzy podstawowe izoformy MAP-2, MAP2a i MAP2b o wysokiej masie cząsteczkowej oraz MAP2c o niskiej masie cząsteczkowej (wynikające z alternatywnego splicingu genu MAP2). Izoforma o niskiej masie cząsteczkowej, MAP2c, ulega ekspresji w rozwijającym się mózgu i jest regulowana w dół podczas dojrzewania mózgu, podczas gdy MAP2b o wysokiej masie cząsteczkowej ulega ekspresji zarówno w rozwijającym się, jak i dorosłym mózgu. MAP2a pojawia się dopiero po dojrzewaniu mózgu. Wszystkie te formy wiążą się z mikrotubulami poprzez domenę w pobliżu końca karboksylowego, która zawiera trzy lub cztery podobne powtórzenia motywu 31-aminokwasowego. MAP-2 może być fosforylowany na resztach serynowych w motywach K-X-G-S przez kinazę regulującą powinowactwo MAP/mikrotubul (MARK1 lub MARK2), co powoduje jego odłączenie od mikrotubul i skutkuje ich demontażem.
Specyficzność
Inne homologie: Mysz (94% homologii sekwencji). Człowiek (72% homologii sekwencji).
To przeciwciało rozpoznaje MAP-2.
Immunogen
Trzy liniowe peptydy sprzężone z KLH odpowiadające N-końcowym i centralnym regionom szczurzego MAP-2.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło MAP-2 w neuronach hipokampa szczura E18.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło MAP-2 w móżdżku myszy, korze mózgowej szczura i tkankach nerek szczura.
Przeciwciało anty-MAP-2, nr kat. AB2290, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko szczurzemu MAP-2 i zostało przetestowane w immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuronal & Glial Markers
Jakość
Evaluated by Western Blotting in rat brain microsomal preparation.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MAP-2 in 10 µg of rat brain microsomal preparation.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~270 kDa; obliczono 202,41 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat tkanki mikrosomalnej mózgu szczura
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sang Ah Yi et al.
Viruses, 12(9) (2020-09-12)
Since the global outbreak of SARS-CoV-2 (COVID-19), infections of diverse human organs along with multiple symptoms continue to be reported. However, the susceptibility of the brain to SARS-CoV-2, and the mechanisms underlying neurological infection are still elusive. Here, we utilized
Jian-Ying Tian et al.
Experimental and therapeutic medicine, 12(2), 683-689 (2016-07-23)
The aim of the present study was to observe the effects of a general extract of Lycium bararum polysaccharides (LBPs) on methylmercury (MeHg)-induced damage in hippocampus neural stem cells (hNSCs). The hippocampal tissues of embryonic day 16 Sprague-Dawley rats were