Merck
305863
Sigma-Aldrich
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
bp
92-95 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C#CCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C9H14O2/c1-2-3-7-10-9-6-4-5-8-11-9/h1,9H,3-8H2
Klucz InChI
ZQZSNKJFOFAJQX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guy Bertrand Djigoué et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 18(1), 914-933 (2013-01-25)
We synthesized two series of androstane derivatives as inhibitors of type 3 and type 5 17β-hydroxysteroid dehydrogenases (17β-HSDs). In the first series, four monospiro derivatives at position C17 were prepared from androsterone (ADT) or epi-ADT. After the protection of the