AB15810
Anti-Substance P Receptor Antibody
Chemicon®, from guinea pig
Synonim(y):
Substance-P receptor, Neurokinin-1 receptor, NK-1 receptor, NK-1R, SPR, Tachykinin receptor 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
guinea pig
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TACR1(6869)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected substance P receptor in rat brain tissue sections.
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:5000 dilution from a representative lot detected substance-P receptor in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
Rat brain tissue lysate
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1