AB1761-I
Anti-Protein Gene Product 9.5 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1, UCH-L1, Neuron cytoplasmic protein 9.5, PGP 9.5, PGP9.5, Ubiquitin thioesterase L1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UCHL1(7345)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Gene Product 9.5 in human cerebellum.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Gene Product 9.5 in E18 rat cortical cells..
Dylight® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Protein Gene Product 9.5 (UCH-L1) in rat brain, human brain, and mouse brain tissue lysate
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1