Kluczowe dokumenty
9210-OP
Millipore
Tris Base
≥99.8%, needles, crystalline powder, OmniPur® Grade
Synonim(y):
Tris Base
About This Item
Wzór liniowy:
NH2C(CH2OH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.14
Beilstein:
741883
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.21
Nazwa produktu
TRIS, OmniPur® Grade, >=99.8%
Poziom jakości
Formularz
crystalline powder
needles
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
przydatny zakres pH
7-9
pKa (25°C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Klucz InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Suitable for a wide range of molecular biology applications. Molecular biology grade.
Specifications
DNAse: none detected
RNAse: none detected
Protease: none detected
Arsenic (As): ≤0.0005%
Copper (Cu): ≤0.0001%
Iron (Fe): ≤0.0001%
Lead (Pb): ≤0.0001%
Magnesium (Mg): ≤0.0005%
Loss on drying: ≤1%
A280 (1 M, water): ≤0.05 AU
Purity: ≥99.8% by assay
Solubility: 10% in water
Insoluble matter: ≤0.005%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1