Kluczowe dokumenty
9310-OP
Millipore
TRIS Hydrochloride
OmniPur® Grade, >=99.0%
Synonim(y):
Trizma® hydrochloride, Trizma, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Tromethane hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.60
Beilstein:
3675235
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Formularz
crystalline powder
needles
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
przydatny zakres pH
7.0-9.0
pKa (25°C)
8.1
Warunki transportu
ambient
ciąg SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Klucz InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Molecular Biology Grade.
260 (10%, water): ≤0.05 AU
A280 (10%, water): ≤0.05 AU
Assay: ≥99%
DNAse: none detected
Identity IR spectrum: conforms
Lead (Pb): ≤.0002%
Phosphatase: none detected
Protease: none detected
RNAse: none detected
Water (H2O): ≤0.5%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Zastosowanie
  • Zastosowanie ładunku tetraetyloamoniowego (TEA) i Tris do blokowania kanałów TRPM7 w nienaruszonych komórkach...: Badanie to podkreśla zastosowanie chlorowodorku TRIS w blokowaniu kanałów TRPM7, co jest istotne dla sygnalizacji komórkowej i regulacji kanałów jonowych w badaniach farmakologicznych (Holderby & Kozak, 2024).
  • Badanie wpływu rodzaju rozpuszczalnika i pH na adsorpcję białek na powierzchni krzemionki za pomocą spektroskopii evanescent-wave cavity ring-down: W badaniu tym wykorzystano chlorowodorek TRIS do zbadania interakcji białko-krzemionka, zapewniając wgląd w chemię powierzchni i procesy adsorpcji biomolekularnej (Alnaanah & Mendes, 2024).
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Inne uwagi
Wartości pH wszystkich buforów zależą od temperatury i stężenia. W przypadku buforów Tris pH wzrasta o około 0,03 jednostki na każdy °C spadku temperatury i spada o 0,03-0,05 jednostki na dziesięciokrotne rozcieńczenie. Do precyzyjnych zastosowań należy używać dokładnie skalibrowanego miernika pH z elektrodą szklaną/kalomelową.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1