Key Documents
GE17-1321-01
Tris
Cytiva 17-1321-01, pack of 500 g
Synonim(y):
Tris Base, Tris Buffer
About This Item
Kod UNSPSC:
41105323
NACRES:
NA.25
Postać
solid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 500 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1321-01
kolor
White
zakres pH
7.2-9.0
rozpuszczalność
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
methanol: soluble
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Tris (tris[hydroxymethyl] aminoethane) is a buffering agent commonly used in biochemical and molecular biology experiments to maintain a stable pH.
Cechy i korzyści
  • Qualified for 2-D electrophoresis, Tris is suitable for preparing electrophoresis buffer in the pH range of 7.2 to 9.0.
  • Tris is known for its ability to resist changes in pH when small amounts of acid or base are added, making it valuable in maintaining stable experimental conditions.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Rehydration Solutions