Kluczowe dokumenty
8.53042
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(2,6-di-Cl-Bzl)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Tyr(2,6-di-Cl-Bzl)-OH, N-α-t.-Boc-O-2,6-dichlorobenzyl-L-tyrosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23Cl2NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Numer indeksu EC:
254-876-6
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Clc1c(c(ccc1)Cl)COc2ccc(cc2)CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C21H23Cl2NO5/c1-21(2,3)29-20(27)24-18(19(25)26)11-13-7-9-14(10-8-13)28-12-15-16(22)5-4-6-17(15)23/h4-10,18H,11-12H2,1-3H3,(H,24,27)(H,25,26)
Klucz InChI
DODHIGHXRDNRPP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych tyrozyny przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Powiązanie
Zastępuje: 04-12-0014
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Optical rotation α 25/D (c=2 in ethanol): +17.5 - +22.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
The most popular reagent for cleavage of peptides from Boc-based resins is anhydrous HF. Of all the cleavage procedures HF appears to be the most versatile and least harmful to a wide variety of peptides synthesized on Boc-based resins.
Bezwodny HF jest preferowanym odczynnikiem do rozszczepiania peptydów z żywic na bazie Boc, wszechstronnym i skutecznym do różnych syntez peptydów.