Key Documents
8.52248
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-N-Me-Ala-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-D-N-Me-Ala-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-D-alanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C19H19NO4/c1-12(18(21)22)20(2)19(23)24-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3,(H,21,22)/t12-/m1/s1
Klucz InChI
JOFHWKQIQLPZTC-GFCCVEGCSA-N
Opis ogólny
Standard building block of introduction of D-N-methyl-alanine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Powiązanie
Replaces: 04-13-9002
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(011B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3