Kluczowe dokumenty
8.51000
Sigma-Aldrich
HMPA
4-Hydroxymethylphenoxyacetic acid Novabiochem®
Synonim(y):
HMPA, 4-Hydroxymethylphenoxyacetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98.0% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: linker
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
110-120 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-]C(=O)COc1ccc(cc1)CO
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)13-6-9(11)12/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12)/p-1
Klucz InChI
VUCNQOPCYRJCGQ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Standardowy linker TFA-labile do przygotowania kwasów peptydowych metodą Fmoc SPPS.
Powiązanie
Zastępuje: 01-60-0017
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0811)): ≥ 98.0 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3