Merck
934348
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethylhexamethylenebismaleimide
≥95%
Synonim(y):
N,N′-(2,2,4-Trimethylhexamethylene)bismaleimide, BMI-TMH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder or crystals
kolor
white to yellow
mp
95 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C=CC(=O)N1CCC(C)CC(C)(C)CN2C(=O)C=CC2=O
InChI
1S/C17H22N2O4/c1-12(8-9-18-13(20)4-5-14(18)21)10-17(2,3)11-19-15(22)6-7-16(19)23/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3
Zastosowanie
MMI-2 is a bismaleimide homobifunctional crosslinking reagent useful for conjugation to sulhydryl groups.
Cechy i korzyści
Useful for characterization of protein structures and interactions. A non cleavable 7-atom brached spacer arm assists in close proximity crosslinking.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3