Merck
480304
Sigma-Aldrich
Poly[dimethylsiloxane-co-(3-aminopropyl)methylsiloxane]
eq. wt. 4,400 Amine
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4055 (lit.)
lepkość
~90 cSt(25 °C)(lit.)
gęstość
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(O)O.C[Si](=O)CCCN
Klucz InChI
DQLIITQZEWOQRU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.