AB1498P
Anti-Stem Cell Factor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
SCF, c-kit Ligand, Mast Cell Growth Factor, MGF
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
moc wejściowa
sample type hematopoietic stem cell(s)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KITLG(4254)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neutralization: For ½ maximal inhibition (ND50) of the bioogical activity of mSCF (20 ng/mL), a concentration of 0.64 - 0.97 μg/mL is required.
Western blot: 0.1 - 0.2 μg/mL, this dilution should offer a detection limit of 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Hematopoietic Stem Cells
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human mast cells
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3