Kluczowe dokumenty
8.52221
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-OBzl
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Glu-OBzl, N-α-Fmoc-L-glutamic acid α-benzyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H25NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
459.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥95.0% (HPLC)
≥95.0% (acidimetric)
≥97% (TLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OCc4ccccc4)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C27H25NO6/c29-25(30)15-14-24(26(31)33-16-18-8-2-1-3-9-18)28-27(32)34-17-23-21-12-6-4-10-19(21)20-11-5-7-13-22(20)23/h1-13,23-24H,14-17H2,(H,28,32)(H,29,30)/t24-/m0/s1
Klucz InChI
FMWLYDDRYGOYMY-DEOSSOPVSA-N
Opis ogólny
Blok budulcowy do wprowadzenia kwasu asparaginowego zawierającego zabezpieczenie w postaci estru benzylowego znakowanego TFA. Grupa benzylowa jest usuwana przez uwodornienie nad Pd/C lub silnymi kwasami, takimi jak TFMSA.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Powiązanie
Zastępuje: 04-12-1273
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2