8.52220
Fmoc-Asp-OBzl
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Asp-OBzl, N-α-Fmoc-L-aspartic acid α-benzyl ester
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥90.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C26H23NO6/c28-24(29)14-23(25(30)32-15-17-8-2-1-3-9-17)27-26(31)33-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,27,31)(H,28,29)/t23-/m0/s1
Klucz InChI
CBZSVHFNEMONDZ-QHCPKHFHSA-N
Opis ogólny
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Powiązanie
Komentarz do analizy
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2