8.41439
Izocyjanian 2,4-dichlorofenylu
for synthesis
Synonim(y):
2,4-Dichlorophenyl isocyanate, Isocyanic acid 2,4-dichlorophenyl ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
crystals
bp
80 °C/1 hPa
mp
58-61 °C
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
Klucz InChI
OLBJNSPBWLCTOT-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3