Kluczowe dokumenty
8.41085
Sigma-Aldrich
Acetaldoxime
(mixture of cis and trans isomers) for synthesis
Synonim(y):
Acetaldoxime, Acetaldehyde oxim
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H5NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
59.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352126
Numer indeksu EC:
203-479-6
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
13 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
380 °C
siła działania
740 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
4.2-50 % (v/v)
temp. przejścia
flash point 40 °C
rozpuszczalność
185 g/L
gęstość
0.969 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C2H5NO/c1-2-3-4/h2,4H,1H3/b3-2+
Klucz InChI
FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
Komentarz do analizy
Assay isomers (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.967
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - open cup