8.22325
4′-Hydroxyacetanilide
for synthesis
Synonim(y):
4′-Hydroxyacetanilide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
Formularz
powder
temp. samozapłonu
540 °C
siła działania
1944 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
15 % (v/v)
pH
5.5-6.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
169-170 °C
rozpuszczalność
14 g/L
gęstość
1.293 g/cm3 at 21 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- A Review on the Properties and Uses of Paracetamol: This article provides a comprehensive overview of paracetamol, detailing its critical properties and varied uses in the pharmaceutical industry. (Ogemdi, 2019).
- Development and Validation of a Chromatographic Method for Estimating Paracetamol: Discusses a method for simultaneous estimation of paracetamol and other compounds, highlighting its pharmacological significance. (Navneet Kumar et al., 2017).
- Quality Assessment of Paracetamol Tablets: Evaluates the quality of different brands of paracetamol tablets in the Yemeni market, crucial for consumer safety. (Ali Alyahawi et al., 2018).
Komentarz do analizy
Melting range (lower value): ≥ 168 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup