Kluczowe dokumenty
8.22115
Sigma-Aldrich
Szczawian dimetylu
for synthesis
Synonim(y):
Dimethyl oxalate, Oxalic acid dimethyl ester, Methyl oxalate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
209-053-6
ciśnienie pary
3 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
crystals
temp. samozapłonu
480 °C
pH
1 (20 °C, 60 g/L in H2O)
bp
163-164 °C/1013 hPa
mp
50-53 °C
temp. przejścia
flash point 75 °C
rozpuszczalność
60 g/L
gęstość
1.15 g/cm3 at 54 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C4H6O4/c1-7-3(5)4(6)8-2/h1-2H3
Klucz InChI
LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup