8.21233
4-Methoxyphenol
for synthesis
Synonim(y):
4-Methoxyphenol, 1-Hyroxy-4-methoxybenzene, Hydroquinone monomethyl ether, MEHQ
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.009 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
solid
temp. samozapłonu
421 °C
siła działania
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.1 (20 °C, 30 g/L in H2O)
bp
234-246 °C/1013 hPa
mp
54-57 °C
temp. przejścia
flash point 131 °C
rozpuszczalność
40 g/L
gęstość
1.55 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O(C)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
Klucz InChI
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Development of electrochemical immunosensors: 4-Methoxyphenol, is used in developing highly sensitive electrochemical immunosensors due to its favorable electrochemical properties, highlighting its biomedical application in sensor technology (Park et al., 2022).
Komentarz do analizy
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1