8.20370
1,2,3,6-tetrahydroftalimid
for synthesis
Synonim(y):
Imid kwasu 4-cyklohekseno-1,2-dikarboksylowego, imid kwasu 4-cyklohekseno-1,2-dikarboksylowego
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (acidimetric)
Formularz
solid
mp
133-137 °C
temp. przejścia
flash point 178 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N1C(=O)C2C(CC=CC2)C1=O
InChI
1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)
Klucz InChI
CIFFBTOJCKSRJY-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
370.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
187.8 °C - closed cup