Kluczowe dokumenty
8.20250
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphenol
for synthesis
Synonim(y):
4-tert-Butylphenol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
202-679-0
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
solid
temp. samozapłonu
475 °C
siła działania
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
2288 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
0.8-5.3 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
tw
239 °C/1013 hPa
mp
95-98 °C
temp. przejścia
flash point 125 °C
rozpuszczalność
0.6 g/L
gęstość
0.908 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
450 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
Klucz InChI
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 101 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)