Kluczowe dokumenty
8.18734
Sigma-Aldrich
4-chloro-3,5-dimetylofenol
for synthesis
Synonim(y):
4-Chloro-3,5-dimethylphenol, p-Chloro-m-xylenol
About This Item
Wzór liniowy:
4-(Cl)-3,5-(CH3)2C6H2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
201-793-8
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
crystals
siła działania
3830 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (0.2 g/L in H2O)
bp
246 °C/1013 hPa
mp
114-116 °C
temp. przejścia
flash point 132 °C
gęstość
0.67 g/cm3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Clc1c(cc(cc1C)O)C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
Klucz InChI
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 117 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1