Kluczowe dokumenty
24380
4-Chloro-3,5-dimethylphenol
purum, ≥98.0% (T)
Synonim(y):
4-Chloro-3,5-xylenol, 4-Chloro-sym-m-xylenol, PCMX
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (T)
mp
114-116 °C (lit.)
114-116 °C
rozpuszczalność
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear to faintly turbid, colorless to very faintly yellow
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
Klucz InChI
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?