Kluczowe dokumenty
8.18672
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloroacetamide
for synthesis
Synonim(y):
2,2-Dichloroacetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H3Cl2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Numer indeksu EC:
211-674-2
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
crystals
mp
96-99 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
ClC(Cl)C(=[O+H])[N-H]
InChI
1S/C2H3Cl2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6)
Klucz InChI
WCGGWVOVFQNRRS-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (ex N): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3