Kluczowe dokumenty
8.07466
Sigma-Aldrich
Oksym 2-pirydynokarbaldehydu
for synthesis
Synonim(y):
2-Pyridinecarbaldehyde oxime, Picoline aldoxime
About This Item
Wzór liniowy:
2-(CH=NOH)C5H4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352126
Numer indeksu EC:
212-849-6
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
crystals
siła działania
388 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 13 g/L in H2O)
mp
110-112 °C
rozpuszczalność
15 g/L
gęstość nasypowa
400‑500 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N1\C(=C\N=O)\C=CC=C1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,7H/b6-5+
Klucz InChI
VRGKDCRTYBCJTA-AATRIKPKSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3