8.18606
Triisobutyl phosphate
for synthesis
Synonim(y):
Triisobutyl phosphate
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.002 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
430 °C (DIN 51794)
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
272 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
<-60 °C
temp. przejścia
flash point 133 °C (DIN 51758)
rozpuszczalność
0.26 g/L
gęstość
0.965 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[P](=O)(OCC(C)C)(OCC(C)C)OCC(C)C
InChI
1S/C12H27O4P/c1-10(2)7-14-17(13,15-8-11(3)4)16-9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
Klucz InChI
HRKAMJBPFPHCSD-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.967
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
270.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132.5 °C - closed cup