Key Documents
32951
TDCPP
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate, 1,3-Dichloro-2-propanol phosphate, Phosphoric acid tris(1,3-dichloro-2-propyl ester)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
gęstość
1.514 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
ClCC(CCl)OP(=O)(OC(CCl)CCl)OC(CCl)CCl
InChI
1S/C9H15Cl6O4P/c10-1-7(2-11)17-20(16,18-8(3-12)4-13)19-9(5-14)6-15/h7-9H,1-6H2
Klucz InChI
ASLWPAWFJZFCKF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Eggs by liquid chromatography-tandem quadrupole mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Fish samples by gas chromatography-nitrogen-phosphorus detector (GC-NPD), LC-MS/MS and on-line turbulent flow chromatography (TFC) in conjunction with LC-MS/MS.
- Environmental samples by GC-MS/MS.
- Fruits and vegetables by GC-MS/MS and GC coupled with electron capture detection.
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
482.0 - 485.6 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
250 - 252 °C - open cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?