Key Documents
8.18553
Sigma-Aldrich
Nerolidol
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Synonim(y):
Nerolidol, 3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C[=CHCH2CH2C(CH3)]2(OH)CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
230-597-5
ciśnienie pary
<1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
temp. samozapłonu
230 °C
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
0.7-4.5 % (v/v)
tw
263-266 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
temp. przejścia
flash point 96 °C
rozpuszczalność
0.014 g/L
gęstość
0.88 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
Klucz InChI
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
Komentarz do analizy
Assay isomers (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
cis-Nerolidol (GC, area%): 35.0 - 45.0 % (a/a)
trans-Nerolidol (GC, area%): 50.0 - 60.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
262.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
128 °C - closed cup