Key Documents
8.18531
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid
for resolution of racemates for synthesis
Synonim(y):
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
201-766-0
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<5 Pa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99% (acidimetric)
Postać
solid
temp. samozapłonu
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
temp. przejścia
flash point 210 °C
rozpuszczalność
1390 g/L
gęstość
1.76 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1000 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=20 in water): +12.0 - +13.0 °
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup