Kluczowe dokumenty
8.18414
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
for synthesis
Synonim(y):
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
About This Item
Wzór liniowy:
((CH3)2SiH)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
221-906-4
ciśnienie pary
250 hPa ( 20 °C)
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
240 °C
granice wybuchowości
0.8-62.9 % (v/v)
przydatność reakcji
reagent type: reductant
tw
70-71 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
temp. przejścia
flash point -26 °C
gęstość
0.76 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H12OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h1-4H3
Klucz InChI
KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.757 - 0.759
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°C)
-9.99 °C - closed cup