Kluczowe dokumenty
8.15111
Sigma-Aldrich
4,4′-diaminobenzofenon
for synthesis
Synonim(y):
4,4′-Diaminobenzophenone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (HPLC)
Formularz
powder
mp
242-246 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H,14-15H2
Klucz InChI
ZLSMCQSGRWNEGX-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3